主要文件
8.00605
丙酸
for synthesis
别名:
丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O2
CAS号:
分子量:
74.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-176-3
NACRES:
NA.22
pH值:
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
蒸汽壓力
5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
485 °C (DIN 51794)
效力
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12 % (v/v)
pH值
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
140.7-141.4 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
轉變溫度
flash point 50.5 °C
密度
0.993 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI 密鑰
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.993 - 0.994
水分(KF): ≤ 0.30 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
访问文档库
实验方案
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.