Merck
30965
Supelco
糠醇
analytical standard
别名:
2-(羟甲基)呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6O2
CAS号:
分子量:
98.10
Beilstein:
106291
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽压
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
方案
≥97.5% (GC)
自燃温度
915 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16.3 %
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
n20/D 1.486-1.488
沸点
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI key
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
糠醇属于呋喃类化合物。
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
糠醇可用作测定以下物质中糠醇的分析参考标准品:
  • 固相萃取(SPE)、液液萃取(LLE)和配备可变紫外(UV)检测器的高效液相色谱(HPLC)法检测变压器油或整流器油。
它可用作测定以下物质中糠醇的分析参考标准品:
  • 顶空固相微萃取(HS-SPME)以及气相色谱(GC)结合火焰离子化检测器(FID)和质谱( MS)法检测咖啡样品。
  • 同时蒸馏-溶剂萃取(SDE)和气相色谱-质谱(GC-MS)法检测Jukro茶样品。
  • GC结合电子碰撞(EI)模式串联质谱(MS/MS)法检测电子香烟补充液。
HPLC结合二极管阵列检测器(DAD)法检测咖啡样品。
注意
储存时可能会变黑,但纯度不变
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Nose, Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Parameters affecting the exposure to furfuryl alcohol from coffee.
Albouchi A, et al.
Food And Chemical Toxicology, 1547(19), 86-98 (2018)
Determination of volatile organic compounds, catechins, caffeine and theanine in Jukro tea at three growth stages by chromatographic and spectrometric methods.
Jeon DB, et al.
Food Chemistry, 219(19), 443-452 (2017)
Evaluation of flavour profiles in e-cigarette refill solutions using gas chromatography-tandem mass spectrometry.
Aszyk J, et al.
Journal of Chromatography A, 1547(19), 86-98 (2018)
Ionic liquid capillary columns for analysis of multi-component volatiles by gas chromatography-mass spectrometry: performance, selectivity, activity and retention indices.
Amaral MSS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(19), 4615-4632 (2018)
Ultra-trace analysis of furanic compounds in transformer/rectifier oils with water extraction and high-performance liquid chromatography.
Lin M, et al.
Journal of Separation Science, 39(14), 2777-2784 (2016)