描述
anionic
62
化驗
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形狀
rod
品質
LiChropur™
分子量
288.38 g/mol
技術
ion pair chromatography: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
&lambda ;
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
40
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 肽链图谱和蛋白质凝胶电泳分析。
- 设计配方以及研究其对吸附和胶束化参数的影响。
- 功能凝胶色谱,检测蛋白质-SDS复合物及盐酸胍中的SDS溶液。
- 使用羟基磷灰石色谱法,从SDS上分离解离的蛋白质亚基。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges