certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000620
traceable to USP 1614363
API 家族
sodium lauryl sulfate
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 2 g
mp
204-207 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关该CRM使用的所有信息都可以在分析证书上找到。
用于质量控制的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了一种方便、高性价比的替代方案,以替代内部工作标准的制备。
十二烷基硫酸钠是一种具有硫酸盐基团的含12个碳的两亲性阴离子表面活性剂。由于其清洁和发泡性能,它被用于各种化妆品、洗涤剂、制药和化学工业。
用于质量控制的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了一种方便、高性价比的替代方案,以替代内部工作标准的制备。
十二烷基硫酸钠是一种具有硫酸盐基团的含12个碳的两亲性阴离子表面活性剂。由于其清洁和发泡性能,它被用于各种化妆品、洗涤剂、制药和化学工业。
應用
该药物二级标准也可按如下方式使用:
- 分子印迹聚合物传感器电化学测定十二烷基硫酸钠
- 一种基于表面增强拉曼散射(SERS)的方法的开发,该方法使用金纳米颗粒(AuNP)溶胶来估计河水样品中的SDS
阴离子洗涤剂
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3178。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C
其他客户在看
Development of a novel electrochemical sensor based on electropolymerized molecularly imprinted polymer for selective detection of sodium lauryl sulfate in environmental waters and cosmetic products
Journal of Electroanalytical Chemistry, 823, 553-562 (2018)
A sensitive and selective Victoria blue 4R SERS molecular probe for sodium lauryl sulfate in AuNP/AgCl sol substrate
Sensors and Actuators B, Chemical, 244, 275-281 (2017)