Merck
L4509
Sigma-Aldrich
十二烷基硫酸钠
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
别名:
SDS, 十二烷基硫酸盐 钠盐, 十二烷基硫酸钠, 月桂基硫酸盐 钠盐, 月桂基硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
描述
anionic
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 18,000
凝集数
62
雜質
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
轉變溫度
cloud point >100 °C
溶解度
water: soluble
密度
0.425 g/cm3
正離子痕跡
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十二烷基硫酸钠(SDS)也称月桂酸硫酸钠,是一种广为人知的阴离子表面活性剂,属于有机化合物中的有机硫酸酯类。作为去污剂它在离子和阴离子条件下均有去污功效。作为蛋白质变性剂SDS起着重要作用,在蛋白质提取和SDS-PAGE等操作中促进蛋白质的增溶和变性。它在蛋白质和脂质的电泳分离中起重要作用,是各种生物学实验中测定这些分子不可缺少的工具。总之,在生物化学和细胞生物学研究领域,十二烷基硫酸钠是探索生物分子必不可少的工具。
應用
十二烷基硫酸钠(SDS)已用于:
  • 基于选择性化合物的敏感性进行的肠杆菌科菌株鉴定
  • 对人体皮肤的体外体内处理,以评估27-kDa热激蛋白(HSP27)在潜在皮肤刺激方面的核定位作用
  • 猪心脏瓣膜组织脱细胞
  • 处理精子以体外诱导精子解聚
阴离子洗涤剂
生化/生理作用
十二烷基硫酸钠(SDS)有助于快速破坏生物膜。它通常用作纯化核酸的几种试剂的主要成分之一。SDS可以阻断RNase和脱氧核糖核酸酶(DNase)活性。
特點和優勢
  • 适用于细胞生物学和生物化学研究
  • 适用于多种研究应用的优质化学制品
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
A rapid and reliable alternative to ISO 21528-1: 2004 for detection of Enterobacteriaceae
Joosten H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 125(3), 344-346 (2008)
Resilient ribonucleases
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 32-45 (1993)
Sub-Micellar Concentration of Sodium Dodecyl Sulphate Prevents Thermal Denaturation Induced Aggregation of Plant Lectin, Jacalin
Lavanya V, et al
The Protein Journal, 36(1), 17-27 (2017)
Induction of HSP27 nuclear immunoreactivity during stress is modulated by vitamin C
Boxman ILA, et al.
Experimental Dermatology, 11(6), 509-517 (2002)
Utility of light scatter in the morphological analysis of sperm
Zucker RM, et al.
Cytometry, 39-47 (1992)