API 家族
sodium lauryl sulfate
製造商/商標名
USP
mp
204-207 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
阴离子洗涤剂
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C