等級
for molecular biology
描述
anionic
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 18,000
凝集数
62
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
損耗
≤3% loss on drying, 20 °C (HV)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
轉變溫度
cloud point >100 °C
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.455 g/cm3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
HLB
40
適合性
suitable for electrophoresis
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蛋白质生物化学中,SDS在蛋白质提取和SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳)中起关键作用。SDS通过破坏蛋白质的二、三级结构使其变性,使所有蛋白质能以相同的线性结构在凝胶电泳中迁移,并按分子量大小分离以供分析。这项技术已经成为对生物样本进行蛋白分离和鉴定不可或缺的工具。
除了蛋白质分析,SDS还可用于核酸提取和各种杂交技术。去垢剂特性可裂解细胞、释放核酸,以供后续的纯化和分析。此外,在杂交实验中,SDS用于促进互补核酸链退火,以便检测和分析特定的DNA或RNA序列。
應用
- 作为聚苯乙烯(PS)颗粒悬浮液中的离子表面活性剂,用于基于表面活性剂的实验
- 在磷酸盐缓冲盐水中作为溶解缓冲液的一种成分,使子宫肌层和平滑肌瘤组织匀浆
- 作为溶解甲酰胺的裂解缓冲液的一种成分
- 作为高盐核提取缓冲液的一种成分
生化/生理作用
特點和優勢
- 在高温下,特别是在酸性介质中进行水解
- 适合分子生物学和生物化学研究
- BioUltra级品质,满足高灵敏度要求
- 不含DNA酶、RNA酶、切口酶和蛋白酶
- 已检测微量水平的阴离子和阳离子
- 经检测确认重金属污染少,适用性广
同類產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges