Merck
514888
Sigma-Aldrich
1,4-二甲基吡啶鎓甲苯磺酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO3S
CAS号:
分子量:
279.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
方案
98%
表单
powder, crystals or chunks
mp
148-151 °C (lit.)
溶解性
methanol: 25 mg/mL, clear
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cc1cc[n+](C)cc1.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H10N.C7H8O3S/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
DKEMQXFWHOQUEA-UHFFFAOYSA-M
应用
1,4-二甲基吡啶盐对甲苯磺酸是一种二甲基 PPTS 衍生物,在酯化过程中用作催化剂,用于制备非线性光学聚合物的侧链。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)