Merck
03449
Sigma-Aldrich
N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺 盐酸盐
≥99.0% (AT)
别名:
N-乙基-N′ -(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺 盐酸盐, EDAC, EDC, EDC 盐酸盐, WSC 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17N3 · HCl
CAS号:
分子量:
191.70
Beilstein:
5764110
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder
技術
bioconjugation: suitable
mp
110-115 °C (lit.)
112-116 °C
溶解度
H2O: soluble 0.2 g/L
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-乙基-3-(3-二甲氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐,通常称EDAC HCl,是化学和生化研究中广泛使用的一种有效的水溶性试剂,主要用于促进酰胺键的形成。EDAC HCl在肽合成中特别有效,它通过羧基和胺基偶联氨基酸,对于创建具有特定序列和功能的肽至关重要。EDAC HCl的影响不局限于多肽,它通过共价附着半抗原小分子来促进免疫原的构建,从而引发对载体蛋白的免疫反应,在疫苗研究中发挥关键作用。EDAC HCl的多功能性还扩展到核酸修饰,允许通过其5个磷酸基团标记DNA和RNA。这种能力促进了这些关键分子的可视化、跟踪和分析,为核酸研究的进步做出了重大贡献。
此外,EDAC HCl作为一个生物分子桥,充当交联剂连接生物分子的胺反应性NHS酯和羧基。这一技术在蛋白质偶联中被证明是无价的,能够创建具有不同性质和功能的杂交分子。潜在的机制涉及EDAC hcl与羧基的反应,形成一个不稳定的中间体,积极寻找胺伴侣。这种反应的微妙平衡强调了优化条件以确保有效共轭的重要性。N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)的辅助通过稳定中间体和实现两步偶联程序进一步增强 EDAC HCl的能力。此额外功能提供了更大的灵活性和可控性,特别是在处理复杂的生物分子时。
應用
N-(二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺盐酸盐≥99.0% (At)已被用作共价固定酪氨酸酶、制备酶电极的活化剂。此外,它还被用作组胺免疫标记的预固定剂。
在锚定的双层脂质膜自组装过程中,N-(3-二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺盐酸盐已应用于胺偶联反应。其还用于将抗COX5b抗体衍生化为羧化聚苯乙烯微球。
生化/生理作用
N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺是一种水溶性缩合剂。EDAC通常用作与伯胺进行酰胺键合的羧基活化剂。另外,它能与磷酸基团反应。其已用于肽合成、将蛋白质与核酸交联、以及免疫缀合物的制备。
水溶性缩合试剂。EDAC通常用作与伯胺进行酰胺键合的羧基活化剂。另外,它能与磷酸基团反应。其已用于例如肽合成、将蛋白质与核酸交联、以及免疫缀合物的制备。通常,EDAC在不含缓冲剂的pH范围4.0-6.0的条件下使用。特别是,应避免使用胺和羧酸盐缓冲液。
特點和優勢
用途广泛,适应各种实验室和研究应用
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
水溶性肽偶联剂; 修饰蛋白质中的羧基,综述; 酯的合成。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Stomach,large intestine,lymph node
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Synthesis of esters.
Dhaon, M.K.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1962-1962 (1982)
R.L. Lundblad et al.
Chemical Reagents for Protein Modification, 2, 105-105 (1984)
Kunihiko Seno et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(4), 505-508 (2008-04-12)
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride (EDC.HCl) is a very useful agent to form amide bonds (peptide bonds) in an aqueous medium. A simple and fast detection system was developed using the reaction with pyridine and ethylenediamine in acidic aqueous solution and spectrophotometric flow
Total synthesis of a monocyclic peptide lactone antibiotic, etamycin.
J C Sheehan et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 875-879 (1973-02-07)
A flight sensory-motor to olfactory processing circuit in the moth Manduca sexta
Bradley SP, et al.
Frontiers in Neural Circuits, 10(6), 5-5 (2016)
商品
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.