Merck
402885
Sigma-Aldrich
p-甲苯磺酸 一水合物
ACS reagent, ≥98.5%
别名:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS号:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
5.9 (vs air)
方案
≥98.5%
表单
solid
澄清度
passes test
杂质
9.5-11.5% water
灼烧残渣
≤0.1%
mp
103-106 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.3%
痕量阳离子
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
官能团
tosylate
SMILES字符串
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
甲苯磺酸一水合物是一种氧合盐,是一种廉价、易操作的有机合成催化剂。对其晶体结构的研究表明,它是 P21/c 空间基团的单斜晶型。已有其在硫酸水溶液中的溶解度的研究。
应用
甲苯磺酸一水合物 (p-TsOH·H2O)可用作以下合成的催化剂:
  • 不对称苯偶酰。
  • 高度取代的哌啶。
  • 烷基三聚反应生成1,3,5-三取代苯。
  • 三唑喹唑啉酮和苯并咪唑啉酮衍生物。
  • 1,3,5-三取代吡唑衍生物。
  • 烯酸乙烯酮二硫缩醛。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Solubilities of p-Toluenesulfonic Acid Monohydrate and Sodium p-Toluenesulfonate in Aqueous Sulfuric Acid Solutions and Its Application for Preparing Sodium p-Toluenesulfonate.
Zhao W, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(51), 18466-18471 (2013)
Catalytic systems containing p-toluenesulfonic acid monohydrate catalyzed the synthesis of triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives.
Mousavi MR and Maghsoodlou MT.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 145(12), 1967-1973 (2014)
An efficient approach to the cyclotrimerisation of alkynes: solvent-free synthesis of 1, 3, 5-trisubstituted benzenes using p-toluenesulfonic acid monohydrate.
Gao Q, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 49-60 (2013)
Br?nsted acid-catalyzed phenylselenenylation of internal olefins.
Wu P, et al.
Tetrahedron Letters, 56(19), 2488-2491 (2015)
One-pot synthesis of unsymmetrical benzils from aryl methyl ketones and arenes in the presence of selenous acid catalysed by p-toluenesulfonic acid monohydrate.
Kharkongor I, et al.
Tetrahedron Letters, 53(23), 2837-2841 (2012)