About This Item
线性分子式:
13CH2(13CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
163.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
IYXGSMUGOJNHAZ-SVFBATFISA-N
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90.00 °C - closed cup