等级
ACS reagent
puriss. p.a.
质量水平
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽压
73 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0045% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% isobutylalcohol
≤0.1% methanol
≤0.1% methyl acetate
颜色
APHA: >10
折射率
n20/D 1.3710-1.3730
n20/D 1.3720 (lit.)
沸点
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
CCOC(C)=O
适用性
passes test for reaction against H2SO4
包装形式
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为反应物用于通过乙酸乙酯和肉桂醇之间的脂肪酶催化酯交换反应合成乙酸肉桂酯。
- 作为反应介质用于通过Li2S和P2S5的反应合成固体电解质Li3PS4。
- 作为溶剂用于在催化量硫酸存在的情况下通过碳酸酯的选择性乙酰化合成6-O-乙酰基葡萄糖糖苷。6-O-乙酰基葡萄糖糖苷衍生物可用作合成复杂寡糖的前体。
- 作为反应物A用于通过香叶醇的酯交换反应制备乙酸香叶酯。
- 固相肽合成中的绿色溶剂。
特点和优势
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
26.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-3.00 °C - closed cup