蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
自燃溫度
801 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
顶空级溶剂在有机挥发性杂质分析之中的应用
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.