Merck
所有图片(10)
主要文件
1.09623
Supelco
乙酸乙酯
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
乙醇酸乙酯,乙酸酯,乙酯, EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
205-500-4
NACRES:
NA.05
等級:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
化驗:
≥99.5% (GC)
應用:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
蒸汽壓力:
73 mmHg ( 20 °C)
等級
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
效力
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
雜質
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water
≤0.1% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.1% Methyl acetate (GC)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
85.3 g/L
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤500  ng/g
B: ≤20  ng/g
Ba: ≤100  ng/g
Ca: ≤500  ng/g
Cd: ≤50  ng/g
Co: ≤20  ng/g
Cr: ≤20  ng/g
Cu: ≤20  ng/g
Fe: ≤100  ng/g
Mg: ≤100 ng/g
Mn: ≤20 ng/g
Ni: ≤20  ng/g
Pb: ≤100  ng/g
Sn: ≤100  ng/g
Zn: ≤100  ng/g
SMILES 字串
CCOC(C)=O
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
應用
  • 研究卢西亚青皮木J.F.Gmel针对抗超级细菌鲍曼不动杆菌的抗生长、抗抗性和抗毒力活性: 本研究评估了植物提取物(可能涉及乙酸乙酯溶剂或提取剂)消除细菌抗药性和毒力的有效性,介绍了该提取物在生物活性评估分析方法中的潜在应用(Uc-Cachón et al., 2024)。
  • 长穗决明(Senna didymobotrya)提取物对彩饰钝眼蜱(Amblyomma variegatum)和具尾扇头蜱(Rhipicephalus appendiculatus)的吸引和排斥特性。:: 该研究探讨了天然提取物的功效,在该提取物的提取过程中以乙酸乙酯为环保型害虫控制方案(eco-friendly pest management solution),该研究与环境和农业应用中分析技术的开发有关(Kinyua et al., 2024)。
  • 槐树(Sophora exigua)的抗氧化活性及其强效提取物脂质体的研制: 本文讨论了植物提取物的抗氧化特性,以及乙酸乙酯在制药和食品工业提取和稳定化过程中的应用,改进了抗氧化能力测定的分析方法(Rodwattanagul et al., 2024)。
  • 高大曲果树(Cyrtocarpa procera )果实中的水醇提取物及其组分对捻转血矛线虫的体外杀卵杀幼虫活性: 该研究考察了乙酸乙酯在生物活性化合物分离中的作用,在抗寄生虫药分析领域有潜在应用,该研究与医学和兽医寄生虫学相关(De Jesús-Martínez et al., 2024)。
  • Paucibacter aquatile B51的拮抗作用及其套索肽(lasso)paucinodin 对水华蓝藻(cyanobacterial bloom-forming)铜绿微囊藻PCC7806的作用: 本研究侧重于微生物相互作用和乙酸乙酯在肽提取中的作用,适用于微生物生态学和环境安全领域的分析检验(Cha et al., 2024)。
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.5 %
同一性(IR):符合
外观:透明
颜色: ≤ 10 色度
可滴定酸: ≤ 0.0008meq/g
密度(d 20 °C/20 °C):0.901 - 0.904
沸点:76-78 °C
易碳化物质:符合
乙醇(GC): ≤ 0.1%
甲醇(GC): ≤ 0.1%
乙酸甲酯(GC): ≤ 0.1 %
Al(铝): ≤ 500 ng/g
B(硼): ≤ 20 ng/g
Ba(钡): ≤ 100 ng/g
Ca(钙): ≤ 500 ng/g
Cd(镉): ≤ 50 ng/g
Co(钴): ≤ 20 ng/g
Cr(铬): ≤ 20 ng/g
Cu(铜): ≤ 20 ng/g
Fe(铁): ≤ 100 ng/g
Mg(镁): ≤ 100 ng/g
Mn(锰): ≤ 20 ng/g
Ni(镍): ≤ 20 ng/g
Pb(铅): ≤ 100 ng/g
Sn(锡): ≤ 100 ng/g
Zn(锌): ≤ 100 ng/g
蒸发残留物: ≤ 0.001%
水: ≤ 0.05 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
访问文档库
相关内容
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.