形狀
beads (small)
包裝
pkg of 500 g
存貨情形
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
表面積
~300 m2/g
基質
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
基質活性組
polymer
粒徑
20-60 mesh
孔徑
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離技術
reversed phase
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
规格:
應用
- Soxhlat萃取技术提取有机氯化合物的吸附剂
- 在高效液相色谱分析柱相层析提取粘附样本的吸附剂
- 层析吸附剂
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
相关内容
低压液相色谱(LPLC)是一种低压运行色谱技术,通过泵作用将流动相输送到包含固定相的色谱柱上。
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。