agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
品質等級
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技術
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
雜質
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
- 货号 34858-4X2.5L的产品即将停产。请订购34858-2.5L单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
- 货号34858-6X1L的产品即将停产。请订购34858-1L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.