等級
puriss.
品質等級
化驗
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
形狀
grit
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
雜質
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
7.5-8.8% water (Karl Fischer)
燃燒殘留物
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI 密鑰
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
345.0 °F - closed cup
閃點(°C)
173.9 °C - closed cup