主要文件
1.00244
Supelco
柠檬酸 一水合物
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸,羟基三碳烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-069-1
NACRES:
NA.21
化驗:
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
等級:
ACS reagent
形狀:
solid
溶解度:
880 g/L
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
<1 Pa ( 25 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
形狀
solid
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
成份
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
雜質
≤200 ppm Sulfated ash
≤50 ppm In water insoluble matter
顏色
clear
white to almost white
pH值
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
轉變溫度
flash point 173.9 °C
溶解度
880 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800‑1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
正離子痕跡
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤3 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI 密鑰
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 热塑性淀粉与聚乳酸生物聚合物共混物作为可持续包装材料的研究:本出版物使用一水柠檬酸合成可生物降解聚合物,强调了其在工业制造和环境部门开发可持续材料方面的效用(Jozinović A et al., 2024)。
聯結
替代品:CX1725-1;CX1725-3;CX1725
分析報告
含量测定(酸度,以无水物质计算):99.5-100.5%
同一性(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色或无色晶体
溶液外观(200 g/l;水)澄清(≤ 3 NTU),并且不比参考溶液Y₇、BY₇ 或GY₇的颜色强烈
在水中不溶物#: ≤ 50 ppm
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 10 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 20 ppm
重金属(以 Pb 计): ≤ 5 ppm
Al(铝): ≤ 0.2 ppm
As(砷): ≤ 1 ppm
Hg(汞): ≤ 1 ppm
Cu(铜): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 3 ppm
Fe(铁,符合 Reag. Ph  Eur.):适用于铁的极限测试
Pb(铅): ≤ 0.5 - 0,769
草酸盐(以C₂H₂O₄计): ≤ 50 ppm
易碳化物质:通过测试
硫酸灰: ≤ 200 ppm
水(根据Karl Fischer)7.5 - 8.8 %
符合 ACS,ISO 6353/2,Reag.Ph.Eur.
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
345.0 °F - closed cup
閃點(°C)
173.9 °C - closed cup