Merck
PHR1071
Supelco
柠檬酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
无水柠檬酸粉末
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
eCl@ss:
39021801
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. A1202000
traceable to USP 1134368
API 家族
citric acid
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
8 %, 65 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
柠檬酸是药物制剂中的一种常见成分。由于它与碳酸盐或碳酸氢盐结合产生的起泡作用,它可用于抗酸剂和洁齿剂中。柠檬酸也可用作缓冲剂,它有助于悬浮液的分散,从而确保活性成分的稳定性并增强抗氧化剂的功效。
應用
无水柠檬酸可以用作参考标准品,通过分光光度法对生物流体中存在的柠檬酸浓度进行测定。
无水柠檬酸可用作药物参考标准品,用于通过各种色谱技术测定药物制剂和牛奶样品中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB7603。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
High performance liquid chromatography method for determination of methyl-5-benzoyl-2-benzimidazole carbamate (mebendazole) and its main degradation product in pharmaceutical dosage forms
Al-Kurdi Z, et al.
Talanta, 50(5), 1089-1097 (1999)
A simplified photometric method for the determination of citric acid in biological fluids
Ettinger.HR, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 199(2), 531-536 (1952)
Development and validation of an assay for citric acid/citrate and phosphate in pharmaceutical dosage forms using ion chromatography with suppressed conductivity detection
DeBorba BM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 517-524 (2004)
Liquid chromatographic determination with fluorescence detection of B6 vitamers and riboflavin in milk and pharmaceuticals
Gatti R and Gioia MG
Analytica Chimica Acta, 538(1-2), 135-141 (2005)
Maria José Garcia-Fernandez et al.
Biofouling, 29(3), 261-271 (2013-02-27)
Prevention and management of wound infections receive a lot of attention, since the presence of micro-organisms interferes with the wound-healing process. The aim of this work was to use cyclodextrins (CDs) to endow hydrogels and gauzes with the ability to
实验方案
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.