Merck
C1909
柠檬酸 一水合物
ACS reagent grade, ≥99.0%, powder
别名:
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
化学文摘社编号:
分子量:
210.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Grade:
ACS reagent
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
柠檬酸 一水合物, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test, ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02%
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
柠檬酸一水合物是一种有机酸。据报道,其水溶液的摩尔焓为ΔsolHm (298.15K, m = 0.0203molkg-1) = (29061±123)Jmol-1。它可以通过在柠檬酸合成期间在20-25°C下从柠檬酸溶液母液中结晶而制得。对其晶体生长动力学的研究表明,生长与尺寸呈线性相关。
一水柠檬酸是一种有机弱酸,在食品和饮料产品中用作天然防腐剂。
Application
使用柠檬酸一水合物制备的柠檬酸溶液可用于丙酮法 68Ga预纯化和放射性标记技术。
柠檬酸一水合物可用作
  • 释放改良剂,用于改善熔体挤出Eudragit RS PO片剂中盐酸地尔硫卓的释放。
  • 配制柠檬酸盐缓冲液,以便制备用于活体显微镜分析的血小板。
  • 制备Tris-柠檬酸盐缓冲液,以用于细菌酶电泳。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 柠檬酸 一水合物
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)