Merck
255564
Sigma-Aldrich
L -抗坏血酸
ACS reagent, ≥99%
别名:
维他命C, 抗坏血病因子, 维生素C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystals or granules
powder or chunks
光學活性
[α]25/D +20.5 to +21.5° in H2O
技術
HPLC: suitable
cell culture | mammalian: suitable
燃燒殘留物
<0.1%
顏色
white
pH值
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解度
water: soluble 176 g/L at 20 °C
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
應用
cell analysis
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
基因資訊
human ... SLC23A2(9962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-抗坏血酸或维生素C是一种水溶性维生素,存在于各种食物中。维生素C的益处包括预防免疫系统缺陷、心血管疾病、色素沉着、皮肤防护、抗衰老、铁吸收和血细胞的产生。此外,它在胶原蛋白、左旋肉碱和神经传导物质的生物合成中也十分有用。
應用
L-抗坏血酸(L-AA)可作为还原剂和封端剂,用于合成分散性良好的金属纳米粒子,也可用于还原氧化石墨烯薄片。
其免疫刺激剂衍生物在细胞调节中具有重要作用。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Acta Biochimica et Biophysica Hungarica, 22, 167-167 (1987)
Synthesis of highly stable dispersions of nanosized copper particles using L-ascorbic acid
Xiong J, et al.
Green Chemistry, 13(4), 900-904 (2011)
Vitamin C: One compound, several uses. Advances for delivery, efficiency and stability
Carita AC, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 31(2), 102117-102117 (2019)
Vitamin c
Linster CL and Van SE
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Belsky JB, et al.
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)