生物源
synthetic
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
光學活性
[α]25/D 19.0 to 23.0°, c = 10% in H2O
顏色
white to off-white
pH值
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解度
water: soluble 176 g/L at 20 °C
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
基因資訊
human ... SLC23A2(9962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-抗坏血酸用作食品添加剂、褐变抑制剂、风味稳定剂、面团改良剂和颜色稳定剂。坏血病与抗坏血酸缺乏相关。L-抗坏血酸可刺激免疫反应,并参与胶原、肉碱和神经递质合成。
應用
L-抗坏血酸已用于:
- 作为成骨分化培养基中的一种成分
- 作为分化骨髓基质细胞的MesenCult培养基组分
- 作为维生素C测定的标准品
- 防止三氯甲烷生成势(THMFP)
生化/生理作用
L-抗坏血酸(L-AA)是一种可广泛获取的水溶性化合物。L-AA具有抑制低碳钢腐蚀的能力。
抗坏血酸,也称为维生素C,是由植物和一些动物物种产生的六碳内酯,但人类和其他灵长类动物不能产生。抗坏血酸作为多种酶的酶促辅助因子发挥作用,用作单加氧酶和双加氧酶的电子供体。抗坏血酸也是一种强大的抗氧化剂,尤其是对活性氧类。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
THMs Precursor Removal Efficiency from Different Wastewater Treatment Technologies Effluents
Journal of Water Resource and Protection, 10(07), 637-637 (2018)
Mouse polycomb group gene Cbx2 promotes osteoblastic but suppresses adipogenic differentiation in postnatal long bones
Bone, 120(, 219-231 (2019)
Vitamin C in human health and disease is still a mystery? An overview
Nutrition Journal, 2(1), 7-7 (2003)
Nutrient oxidation in pork loin is influenced by feed supplementation and packing methods
J. Food Compos. Anal., 56, 18-24 (2017)
The Role of Melatonin Preconditioning on Survival of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Differentiation to Osteoblasts
Iranian Red Crescent Medical Journal (2018)
实验方案
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.