Merck
A4544
Sigma-Aldrich
L -抗坏血酸
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
别名:
维他命C, 抗坏血病因子, 维生素C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
分子量
Mw 176.12 g/mol
技術
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
顏色
white to light yellow
pH值
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解度
water: soluble 50 mg/mL
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
基因資訊
human ... SLC23A2(9962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-抗坏血酸又称为维生素C,是一种水溶性维生素,在各种生化反应中起还原剂的作用。抗坏血酸在胶原的合成中起到关键作用。抗坏血酸对神经发育、神经递质合成和调节神经元突触至关重要。膳食维生素C缺乏会对认知能力有负面影响。
應用
L-抗坏血酸已被用作牛乳腺上皮细胞 和卵母细胞-颗粒细胞复合物基础培养基的成分。它已被用作成骨培养基中成骨分化的补充物。
生化/生理作用
抗坏血酸,也称为维生素C,是由植物和一些动物物种产生的六碳内酯,但人类和其他灵长类动物不能产生。抗坏血酸作为多种酶的酶促辅助因子发挥作用,用作单加氧酶和双加氧酶的电子供体。抗坏血酸也是一种强大的抗氧化剂,尤其是对活性氧类。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vitamin C status and cognitive function: A systematic review
Travica N, et al.
Nutrients, 9(9), 960-960 (2017)
Does vitamin C deficiency affect cognitive development and function?
Hansen SN, et al.
Nutrients, 6(9), 3818-3846 (2014)
Mitochondrial dysfunction of in vitro grown rabbit oocytes results in preimplantation embryo arrest after activation
Kanaya H, et al.
Journal of Reproduction and Development, 53(3), 631-637 (2007)
The effect of mesenchymal stromal cells on the osseoinduction of impaction grafts
Korda M, et al.
Tissue Engineering: Part A, 16(2), 675-683 (2009)
Multipotency and cardiomyogenic potential of human adipose-derived stem cells from epicardium, pericardium, and omentum
Wystrychowski W, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 7(1), 84-84 (2016)
商品
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures