等級
for molecular biology
品質等級
用途
sufficient for 2,000 transfections (04476115001)
sufficient for 400 transfections (04476093001)
包裝
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml])
pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
製造商/商標名
Roche
濃度
1 mg/mL
技術
transfection: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
这一创新型试剂能够与siRNA以及siRNA和质粒的混合物(共转染的情况下)形成复合物,并有效递送这些核酸进入细胞,以介导基因沉默。只需简单的几步就可完成转染:首先将转染试剂与稀释过的siRNA混合并孵育,之后将复合物直接加入细胞培养物中。由于X-tremeGENE siRNA转染试剂在有无血清的条件下均工作良好,且经论证无明显细胞毒性,因此无需更换培养基。本品不含任何动物源性成份。
组分
本试剂经0.2 μm滤膜过滤,聚丙烯小管包装。
應用
特點和優勢
- 在多种不同类型细胞中基因敲除效率超过90%。
- 高灵活应用, 同一试剂可用于siRNA和质粒共转染的基因沉默实验。
- 细胞毒性低,结果相关性好,确保所观察到的细胞效应是由转染的siRNA而非转染过程本身介导。
- 兼容含血清或不含血清的培养基,转染前后均无需换液(如无血清培养基)。;
X-tremeGENE siRNA转染试剂是一款包含脂质体及其他组份的专利混合试剂,无动物源成分。
品質
细胞毒性分析:HEK-293细胞暴露于siRNA/X-tremeGENE siRNA试剂混合物中72小时,未对含有血清的培养基进行换液。之后通过WST-1细胞增殖试剂(Roche)分析细胞,以测试细胞毒性。
其他說明
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
转染是将DNA、RNA或蛋白质引入真核细胞的过程,用于研究和调节基因表达。因此,转染技术和实验方案作为分析工具,有助于表征遗传功能、蛋白质合成、细胞生长和发育。
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
实验方案
X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
利用X-tremeGENE™ 转染试剂转染常见细胞系的实验方案
相关内容
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.