Merck
RAP-RO
Roche
rAPid碱性磷酸酶
1 units/μg protein, optimum reaction temp. 37 °C
别名:
碱性磷酸酶,dna片段克隆
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.21
生物源
bovine intestine
品質等級
重組細胞
expressed in Pichia pastoris
形狀
liquid
比活性
1 units/μg protein
分子量
monomer 56  kDa by SDS-PAGE
包裝
pkg of 1,000 U (04898133001 [1 U/μl])
pkg of 5,000 U (04898141001 [1 U/μl])
製造商/商標名
Roche
濃度
<0.1 % (w/w)
參數
37 °C optimum reaction temp.
技術
molecular cloning: suitable
顏色
colorless
pH值
7.6-8.5 (68 °F)
溶解度
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
Nicking activity, none detected (up to 20 µl enzyme using pBR322-DNA/ 16h / 37°C)
unspecific endonuclease, none detected (up to 20 µl enzyme using Lambda-DNA 16 h/37 °C)
儲存溫度
−20°C
基因資訊
bovine ... ALPI(280993)
一般說明
rAPid碱性磷酸酶是从牛肠中分离的碱性磷酸酶,作为在毕赤酵母(Pichia Pastoris)中表达的56kD重组酶提供。重组形式确保了一致性和安全性。rAPid碱性磷酸酶能够催化DNA和RNA、核苷酸和蛋白质的5′磷酸盐的去磷酸化。碱性磷酸酶处理可去除连接酶所需的5′-磷酰基末端,从而防止DNA片段的自我连接;该特性能够减少载体背景,对于克隆策略非常重要。与小牛肠道磷酸酶不同,rAPid碱性磷酸酶在+75 °C下热处理2分钟,可快速、完全且不可逆地灭活。因此,它是虾碱性磷酸酶的出色替代品。此外,该酶在限制酶缓冲液中具有活性。因此,无需纯化步骤,即可完成限制酶消化、去磷酸化、酶失活、连接或5′-末端标记。
特異性
碱性磷酸酶可以催化许多磷酸酯的水解,如伯醇和仲醇、糖、环醇、酚和胺的酯。与磷酸二酯不反应。该酶能水解无机焦磷酸盐。酶的动力学性质取决于许多因素,如酶的纯度、测定中酶的浓度、缓冲液、pH等。
热灭活:通过在75℃温育2分钟,可以灭活rAPid碱性磷酸酶。
應用
  • rAPid碱性磷酸酶可用于许多应用,包括:从核酸中去除5′-磷酰基
  • 制备用于5′-末端标记的模板
  • 去除dNTP,净化PCR产物
  • 蛋白质的去磷酸化
注意:通过在75℃温育2分钟,可以非常快速地灭活rAPid碱性磷酸酶。在限制性酶切和去磷酸化后不需要其他纯化步骤。去磷酸化的DNA可直接用于连接反应。
注意:快速DNA去磷酸化和连接试剂盒也包含rAPid碱性磷酸酶,该试剂盒能够快速有效地完成去磷酸化并连接粘性或钝端DNA片段。使用这种方便的试剂盒,在+37 °C下可在10分钟内对钝端和粘性5′-突出末端进行去磷酸化,并在+15–25 °C下仅需5分钟即可内完成连接。
特點和優勢
  • 消除污染风险:重组表达以及可靠且灵敏的质量控制测试确保了高纯度。
  • 用经济的解决方案替代当前的磷酸酶:rAPid碱性磷酸酶和虾碱性磷酸酶或牛碱性磷酸酶等价。
  • 消除动物源性疾病的风险:在毕赤酵母(Pichia pastoris )中表达,可确保一致性和安全性。
  • 快速热灭活的优势:仅需在75℃温育2分钟,即可灭活rAPid碱性磷酸酶。
  • 获得一致的性能:与其他碱性磷酸酶相比,rAPid碱性磷酸酶在储存期间具有出色的稳定性。
包裝
1个试剂盒包含2个组分
品質
根据当前的质量控制程序,对所有批次的rAPid碱性磷酸酶进行测试,确保其不含脱氧核糖核酸酶和切割活性。
單位定義
一个rAPid碱性磷酸酶活性单位是指在检测条件下,在+ 37℃,1分钟内水解1 mol 4-硝基苯基磷酸酶所需的酶量。
体积活度:1 U/μl
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • rAPid Alkaline Phosphatase Buffer 10x concentrated
  • rAPid Alkaline Phosphatase 1 U/μl
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rachel Wells et al.
Molecular breeding : new strategies in plant improvement, 33, 349-362 (2014-02-04)
Many important plant species have polyploidy in their recent ancestry, complicating inferences about the genetic basis of trait variation. Although the principal locus controlling the proportion of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in seeds of Arabidopsis thaliana is known (fatty acid
Shiwen Jiang et al.
Retrovirology, 6, 73-73 (2009-08-12)
Human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) causes adult T -cell leukemia (ATL) but the expression of HTLV-1 is strongly suppressed in the peripheral blood of infected people. However, such suppression, which may explain the long latency in the development