pharmaceutical
检测方法
colorimetric
相关疾病
osteoporosis; gastrointestinal diseases; orthopedic diseases; cancer
储存温度
−20°C
一般描述
碱性磷酸酶(ALP) 在碱性环境中催化磷酸酯的水解,导致形成有机自由基和无机磷酸盐。在哺乳动物中,这种酶主要存在于肝脏和骨骼中。血清 ALP 水平显着升高,一种称为高碱性磷酸酶血症的疾病,与恶性胆道梗阻、原发性胆汁性肝硬化、原发性硬化性胆管炎、肝淋巴瘤和结节病有关。
应用
碱性磷酸酶检测试剂盒适合:
- 癌症研究
- 胃肠病学研究
- 骨质疏松症研究
特点和优势
更大的检测范围:96孔板配置仅需5 μL样品,即可准确检测2 U/L至800 U/L范围浓度。用最少的样品实现全面的分析。
简化的工作流程:检测方法经过精简。只需添加一种工作试剂,反应只需5分钟。告别繁杂,节约宝贵的时间和精力。
适配高通量系统:试剂盒可轻松融入高通量处理系统,保证准确顺畅的处理,提高实验室效率。
简化的工作流程:检测方法经过精简。只需添加一种工作试剂,反应只需5分钟。告别繁杂,节约宝贵的时间和精力。
适配高通量系统:试剂盒可轻松融入高通量处理系统,保证准确顺畅的处理,提高实验室效率。
适用性
该试剂盒适用于血清、血浆等中碱性磷酸酶(ALP)活性的定量测定。
原理
碱性磷酸酶检测试剂盒旨在直接测量生物样品中的 ALP 活性,无需预处理。改进的方法利用磷酸对硝基苯酯,它被 ALP 水解成黄色产物(A405 nm 处的最大吸光度)。反应速率与酶活性成正比。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)