主要文件
524572
Sigma-Aldrich
碱性磷酸酶,牛小肠
别名:
碱性磷酸酶,牛小肠
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.54
生物来源
bovine (calf) intestine
质量水平
表单
liquid
比活
≥1500 U/mg
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
do not freeze
pI 
5.7
溶解性
dilute buffer: soluble
water: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
原生牛小肠碱性磷酸酶。同型二聚体酶,能水解伯醇和仲醇、胺和酚的磷酸酯。可用于水解DNA和RNA的5′端磷酸基。注意:1 KU = 1,000单位。
注意:1 KU = 1000 单位。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
单位定义
一个单位定义为在 25°C,pH 9.6 下,每分钟水解 1.0 µ mol pNPP所需的酶量。
外形
溶于含 6 mM MgCl、6 mM Tris-HCl、0.12mM ZnCl、40%甘油的溶液中,pH 7.6。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1