Merck
03359123001
Roche
碱性磷酸酶重组,高活性
EIA Grade, from Pichia Pastoris
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.21
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
比活
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
包装
pkg of 10 mg (500 μl)
制造商/商品名称
Roche
浓度
20 mg/mL (ready-to-use)
最佳pH
8.0(Stability)
9.8(Activity)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
相关类别
一般描述
碱性磷酸酶(ALP)是一种水解酶。小牛肠粘膜中的碱性磷酸酶是高活性形式。小牛肠碱性磷酸酶是二聚体糖蛋白,分子量约为 140kDa。
重组高活性碱性磷酸酶与天然牛源性碱性磷酸酶具有相同的氨基酸序列。生产工艺中未使用动物来源组分。这消除了动物引起牛海绵状脑病 (BSE) 和其他感染的风险。
重组酶保证了卓越的批间一致性,并完全消除了 BSE 风险。
特异性
碱性磷酸酶催化许多磷酸酯的水解,如伯醇酯、仲醇酯、糖苷酯、环醇酯、酚类和胺类。磷酸二酯不发生反应。这种酶水解无机焦磷酸。酶的动力学性质取决于许多因素,如酶纯度、分析中酶的浓度、缓冲液、pH 值等。
应用
碱性磷酸酶可通过其氨基和碳水化合物基团与其他蛋白质偶联。酶溶液可直接用于偶联,无需预先透析。AP 与 IgG 偶联时,推荐比例为 2.5:1。偶联酶的应用从 ELISA 和微阵列到免疫印迹分析不等。
生化/生理作用
碱性磷酸酶(ALP)负责从许多类型的分子(例如核苷酸、蛋白质和生物碱)中除去 5-和 3-位的磷酸基团。它还可以通过催化脂质 A 结构的去磷酸化来修饰脂多糖,从而降低脂多糖的毒性。
产品规格
≥7,000 U/mg(+ 37°C;pNPP;DEA)
外形
3 MNaCl (pH 7.6)、5 mM 氯化镁、0.1 mM 氯化锌、30 mM 三乙醇胺溶液。
制备说明
活化剂: Mg 2-、Co 2- 和 Mn 2- 离子
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Affinity-chromatography purification of alkaline phosphatase from calf intestine.
Brenna O, et al.
The Biochemical Journal, 291-6 null
Yuta Kyosei et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-23)
Polymerase chain reaction (PCR)-based antigen tests are technically difficult, time-consuming, and expensive, and may produce false negative results requiring follow-up confirmation with computed tomography. The global coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has increased the demand for accurate, easy-to-use, rapid, and
Intestinal alkaline phosphatase detoxifies lipopolysaccharide and prevents inflammation in zebrafish in response to the gut microbiota.
Bates JM, et al.
Cell host & microbe, 371-82 null
Joanna Hajduk et al.
mAbs, 12(1), 1736975-1736975 (2020-03-14)
Minor changes in the quality of biologically manufactured monoclonal antibodies (mAbs) can affect their bioactivity and efficacy. One of the most important variations concerns the N-glycosylation pattern, which directly affects an anti-tumor mechanism called antibody-dependent cell-meditated cytotoxicity (ADCC). Thus, careful
Quantitation of surface coverage of oligonucleotides bound to chip surfaces: a fluorescence-based approach using alkaline phosphatase digestion.
Pal S, et al.
Lab on a chip, 1332-41 null