生物源
bovine (calf) intestine
品質等級
形狀
solution
比活性
~3,000 U/mg enzyme protein (+37°C, 4-nitrophenyl phosphate substrate, diethanolamine as buffer)
包裝
pkg of 1.5 mL (15 mg)
製造商/商標名
Roche
最適pH
9.8
pH值範圍
9.0-11.0
運輸包裝
wet ice
一般說明
正磷酸单酯磷酸水解酶(碱性最适)
氨基:8-16 摩尔/摩尔酶
氨基:8-16 摩尔/摩尔酶
應用
碱性磷酸酶可通过其氨基与其他蛋白质偶联。酶溶液可直接用于偶联,无需预先透析。
品質
纯度:单峰 (HPLC)
序列
纯化步骤
肠道中的 AP 是一种二聚体糖蛋白,尚不清楚纯化过程中是否分离了碳水化合物部分。 氨基含量 文献中碳水化合物的含量为 2%-20%,因此每摩尔约含 70 个氨基。
此外,一名研究人员测定了氨基,每摩尔发现了 50-60 个溶血素。AP 中的-SH基团
文献中没有关于 AP 中-SH 基团的信息。
碳水化合物结构
可以获得几批碱性磷酸酶的碳水化合物结构的研究结果。
NH2-和碳水化合物估算
NH 2 -和碳水化合物估算结果可用。
肠道中的 AP 是一种二聚体糖蛋白,尚不清楚纯化过程中是否分离了碳水化合物部分。 氨基含量 文献中碳水化合物的含量为 2%-20%,因此每摩尔约含 70 个氨基。
此外,一名研究人员测定了氨基,每摩尔发现了 50-60 个溶血素。AP 中的-SH基团
文献中没有关于 AP 中-SH 基团的信息。
碳水化合物结构
可以获得几批碱性磷酸酶的碳水化合物结构的研究结果。
NH2-和碳水化合物估算
NH 2 -和碳水化合物估算结果可用。
單位定義
单位转换:约 4.35 U(EIA 级 AP)[37°C,4-NPP 作为底物,二乙醇胺作为缓冲液,pH 9.8] = 1 U [+ 25°C,4-NPP 作为底物,甘氨酸作为缓冲液,pH 10.5 ]
1.0U[+ 37°C,QC 测定条件] = 0.73 U [+ 30°C,QC 测定条件] = 0.48 U [+ 25°C,QC 测定条件]
1.0U[+ 37°C,QC 测定条件] = 0.73 U [+ 30°C,QC 测定条件] = 0.48 U [+ 25°C,QC 测定条件]
外觀
溶液,即用型,10 mg/mL
準備報告
储存条件(工作液): 稀释后的酶(3 MNaCl 中 1:10)在 4°C 下可保持稳定 6 个月。
用水按 1:10 稀释后,在 4°C 下可保持稳定 1 周。
请勿冷冻稀释或未稀释的酶 ,因为冷冻会破坏酶活性。
用水按 1:10 稀释后,在 4°C 下可保持稳定 1 周。
请勿冷冻稀释或未稀释的酶 ,因为冷冻会破坏酶活性。
儲存和穩定性
2-8 °C保存,切勿冷冻。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Identification of an N'-Nitrosonornicotine-Specific Deoxyadenosine Adduct in Rat Liver and Lung DNA.
Chemical research in toxicology, 34(4), 992-1003 (2021-03-12)
The tobacco-specific nitrosamines N'-nitrosonornicotine (NNN) and 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) are considered to be two of the most important carcinogens in unburned tobacco and its smoke. They readily cause tumors in laboratory animals and are classified as "carcinogenic to humans" by the
Nature neuroscience, 26(1), 27-38 (2022-12-13)
Huntington's disease (HD) is a fatal, dominantly inherited neurodegenerative disorder caused by CAG trinucleotide expansion in exon 1 of the huntingtin (HTT) gene. Since the reduction of pathogenic mutant HTT messenger RNA is therapeutic, we developed a mutant allele-sensitive CAGEX
实验方案
Alkaline phosphatase (AP) is a non-specific phosphomonoester hydrolase that catalyzes the hydrolysis of a wide variety of organic monophosphates.