Merck
PFABIKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, ABI Prism®
别名:
qPCR, 探针法qPCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
品質等級
儲存期限
≤12 mo.
包裝
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4705)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4707)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4706)
kit of 50 mL (5000 x 20 mL rxn; KK4714)
pkg of
製造商/商標名
Roche
濃度
2 ×
技術
qPCR: suitable
相容性
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA PROBE FAST qPCR预混液(2X) ABI Prism®试剂盒为所有基于探针的 qPCR 应用提供快速且可重复的结果。试剂盒包含即用型预混液,可使用序列特异性荧光探针化学,包括水解探针(例如,TaqMan ®)、FRET 探针和置换探针(例如,分子信标),实现高灵敏度和高准确度的实时 PCR。
應用
KAPA PROBE FAST qPCR预混液 (2X) ABI PRISM®适用于:
  • 基因表达分析
  • 多重 qPCR
  • SNP基因分型/等位基因辨别
  • 微阵列验证。
  • 逆转录(RT)-PCR/RT-qPCR
  • 定量聚合酶链式反应(qPCR)
  • 基因分型
特點和優勢
准确区分等位基因:
  • 杂合子和纯合子等位基因的异常分化
  • SNP 基因分型检测中的离散簇
获得极佳的重现性和效率:
  • 快速、高效五色多重 PCR
  • 低拷贝编号时丰度水平相似
  • 宽动态范围达 10 个数量级
增加灵活性:
  • 与标准和快速循环方案兼容 保留准确定量
临时速记:
  • 这些试剂盒与所有基于荧光探针的技术兼容,包括杂交探针(例如,FRET)、水解探针(例如,TaqMan ®)和置换探针(例如,分子信标)。
  • 95ºC 下 20 s 的预变性足以进行酶再活化;然而,复杂靶标的最佳变性可能需要长达 3 min 的变性。
  • 对于 2 步循环,使用 30 s 组合退火/延伸/数据采集。
  • 对于 3 步循环,引物退火使用 20 s,延伸/数据采集使用 1 s。
  • 不得超过25 μL体积。
  • 兼容不同的qPCR实验方案
品質
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) ABI PRISM®经过严格的质量控制检测,不含污染的外切和核酸内切酶活性,并且符合 DNA 污染水平方面的严格要求。
準備報告
ROX/荧光素引用染料(取决于试剂盒配置)对光敏感。长时间暴露于直射光下会导致荧光信号强度的损失。避免反复冻融。使用前务必确保产品已完全解冻并混合。
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) ABI PRISM®通过30次冻融循环可稳定保存。确保所有试剂在不使用时均避光储存于-20°C 条件下。避光条件下,试剂在 4℃ 黑暗环境中至少可稳定保存一周,只要确保不被微生物和/或核酸酶污染,短期内使用可在此温度下储存。
其他說明
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
法律資訊
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ABI Prism is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • qPCR Master Mix
  • ROX High incorporated in the reaction mix
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • dNTPs
  • MgCl2 5 nM
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Heme oxygenase-1 induction by rosiglitazone via PKCa/AMPKa/p38 MAPKa/SIRT1/PPAR? pathway suppresses lipopolysaccharide-mediated pulmonary inflammation.
C Rou-Ling, et al.
Biochemical Pharmacology, 148, 222-237 (2018)
Tumor necrosis factor-alpha induces VCAM-1-mediated inflammation via c-Src-dependent transactivation of EGF receptors in human cardiac fibroblasts.
L Chih-Chung, et al.
Journal of Biomedical Science, 22(1), 53-53 (2015)
Catecholamines facilitate VEGF-dependent angiogenesis via β2-adrenoceptor-induced Epac1 and PKA activation.
Garg J, et al.
Oncotarget, 8(27), 44732-44732 (2017)
Jonathan B Wagner et al.
Journal of clinical pharmacology, 58(6), 823-833 (2018-02-23)
This study investigated the impact of allelic variation in SLCO1B1, a gene encoding for the liver-specific solute carrier organic anion transporter family member 1B1 protein (SLCO1B1), on simvastatin and simvastatin acid (SVA) systemic exposure in children and adolescents. Participants (8-20
Laura Raiko et al.
Experimental dermatology, 21(8), 586-591 (2012-05-30)
Mutations in the ATP2C1 gene encoding Ca(2+) /Mn(2+) ATPase SPCA1 cause Hailey-Hailey disease (HHD, OMIM 16960). HHD is characterized by epidermal acantholysis. We attempted to model HHD using normal keratinocytes, in which the SPCA1 mRNA was down-regulated with the
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.