Merck
FSUPMMRO
Roche
FastStart通用探针预混液(Rox)
sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
用途
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
品質等級
特點
dNTPs included: no
hotstart
製造商/商標名
Roche
包裝
pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001)
pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001)
技術
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
檢測方法
probe-based
一般說明
在所有需要标准化ROX的实时PCR系统上用于qPCR和RT-qPCR的通用即用型热启动反应预混液。
FastStart Universal SYBR Green Master (Rox)含有一种全新的参考染料,使其能够在所有需要标准化ROX的实时PCR仪器上使用,而无需对特定的仪器或方案进行修改或调整。这种即用型的2x浓度预混液含有以水解探针检测形式进行实时DNA检测量化分析所需的所有试剂,包括qPCR和两步法qRT-PCR。FastStart Universal Probe Master (Rox)可在诸如Applied Biosystems 7900 HT Fast Real-Time PCR或Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR系统等仪器上生成理想的结果。该产品不可用于LightCycler®仪器。
结果表明,热启动方案可显著提高PCR的特异性、敏感性和产量。在FastStart Taq DNA聚合酶的某些氨基酸残基上的不耐热保护基使得钝化酶在室温下失去活性。因此,在引物可以非特异性结合的阶段并没有发生延伸。FastStart Taq DNA聚合酶可在高温(在+95°C的预培养步骤)下通过去除保护基去而予以激活。
應用
使用FastStart通用探针预混液(Rox):
  • 用于TaqMan®实时定量聚合酶链反应(qRT-PCR),以量化内源性miRNA,例如MIR376B、MIR376A和MIR181A
  • 用于逆转录酶(RT-PCR),以研究肿瘤坏死因子(TNF)在未分化外周炎性关节炎(UPIA)患者整个滑膜组织中的表达
  • 用于任何DNA或cDNA靶标的扩增和检测,包括通过量化PCR富含GC或AT的。
将预混液与Transcriptor First Strand cDNA合成试剂盒(Roche)结合以在两步法qRT-PCR中实现极佳的结果。
特點和優勢
  • 提高qPCR的灵敏度和特异性。
产生较低的循环阈值(Ct)。
  • 将主混合物用于任何基于探针的检测。
使用通用探针库探针或任何其他水解探针的检测中获得灵敏、特异结果。
  • 扩增和检测广泛的DNA或cDNA靶。
扩增长度高达500 bp的片段,包括那些富含GC或AT的片段。
  • 可视化琼脂糖凝胶上的扩增产物。
  • 使用机器人移液站来设置qPCR反应。
在延长的反应设置时间内,使用在室温下稳定的主混合物。
  • 防止遗留污染导致的误报。
结合使用这种含dUTP的混合物和尿嘧啶-DNA糖基化酶,消除以前PCR反应中遗留下来的污染性DNA。
成分
快速启动通用探针主机(Rox),2倍浓缩主混合物,包含快速启动Taq DNA聚合酶、反应缓冲液、核苷酸(dATP、dCTP、dGTP、dUTP)和参考染料。
品質
功能测试:使用三个模板对每批样本进行qPCR性能测试,即富含GC的模板、富含AT的模板和长模板(约440 bp)。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作
法律資訊
FastStart is a trademark of Roche
LightCycler is a registered trademark of Roche
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
The essential function for serum response factor in T-cell development reflects its specific coupling to extracellular signal-regulated kinase signaling.
Mylona A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 31(2), 267-276 (2011)
Stefano Alivernini et al.
Frontiers in medicine, 5, 186-186 (2018-07-19)
Objectives: To examine synovial tissue (ST) predictors of clinical differentiation in patients with seronegative undifferentiated peripheral inflammatory arthritis (UPIA). Methods: Fourty-two patients with IgA/IgM-Rheumatoid Factor and anti-citrullinated peptide antibodies negative UPIA, naive to Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, underwent Gray Scale (GSUS)
Matthew L Hillestad et al.
Human gene therapy, 23(10), 1116-1126 (2012-07-28)
Reporter genes are important tools for assessing vector pharmacology in vivo. Although useful, current systems are limited by (1) the need to generate a new vector for each different reporter, (2) the inability to package reporter genes in small vectors
Gozde Korkmaz et al.
PloS one, 8(12), e82556-e82556 (2013-12-21)
Autophagy is a vesicular trafficking process responsible for the degradation of long-lived, misfolded or abnormal proteins, as well as damaged or surplus organelles. Abnormalities of the autophagic activity may result in the accumulation of protein aggregates, organelle dysfunction, and autophagy
Kumsal Ayse Tekirdag et al.
Autophagy, 9(3), 374-385 (2013-01-17)
Macroautophagy (autophagy herein) is a cellular catabolic mechanism activated in response to stress conditions including starvation, hypoxia and misfolded protein accumulation. Abnormalities in autophagy were associated with pathologies including cancer and neurodegenerative diseases. Hence, elucidation of the signaling pathways controlling
商品
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
相关内容
聚合酶链式反应(PCR)是一种扩增核酸分子的技术,广泛应用于逆转录PCR、热启动PCR、终点PCR等实验中。
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.