推荐产品
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
品質等級
特點
dNTPs included
hotstart
製造商/商標名
Roche
包裝
pkg of 100 x 20 μL reactions (07260288190)
pkg of 500 x 20 μL reactions (07260296190)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (07249926190)
技術
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
檢測方法
probe-based
一般說明
EagleTaq Universal Master Mix(ROX)是一种可直接使用的2×浓缩PCR预混液,包含执行定量、实时PCR水解反应探针所需的所有试剂(除了引物、探针和模板)。它包含一种特殊的ROX参考染料,适用于所有需要ROX参考染料进行定量分析的实时仪器。
EagleTaq Universal Master Mix (ROX)含有dUTP,因此它可以与尿嘧啶DNA糖基酶(UNG)一起使用,以防止由于携带污染而产生的假阳性。
热启动特性允许在环境温度下进行反应设置。
有了这种稳定的试剂,任何PCR方案只需要最低程度的优化。
應用
特點和優勢
- EagleTaq Universal Master Mix (ROX)包含一种特殊的ROX参考染料,适用于所有需要ROX参考染料进行定量分析的实时仪器。
- 它含有dUTP,因此它可以与尿嘧啶DNA糖基酶(UNG)一起使用,以防止由于携带污染而产生的假阳性。
- 热启动特性允许在环境温度下进行反应设置。
- 有了这种稳定的试剂,任何PCR方案只需要最低程度的优化。
成分
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
相关内容
聚合酶链式反应(PCR)是一种扩增核酸分子的技术,广泛应用于逆转录PCR、热启动PCR、终点PCR等实验中。
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.