包裝
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
−20°C
一般說明
PCR 级水经过特殊纯化、双蒸馏、去离子和高压灭菌。生产过程确保即使根据罗氏严格的质量控制程序,水中也不含可检测量的核酸。 它通常用常规热循环仪和 LightCycler® 仪器在 PCR 中进行测试。
應用
该产品经过特殊检测,适用于所有 PCR 或 RT-PCR。 它可以与所有终点或实时 PCR 检测结合使用,或者在需要最高质量的水的时候使用。所有 LightCycler ® 试剂盒和一些扩增产物(可从 Roche Applied Science 获得)均含有这种 PCR 级水。
品質
功能测试: 在 PCR 中检测每批水(PCR 级)(从 0.01 ngλ 开始扩增 0.5 kb 靶标)DNA)。PCR 产物经凝胶电泳分析时,必须在凝胶上看到清晰、明确的条带。
不存在核酸酶:使用可作为核酸酶底物的各种核酸检测水。根据当前质量程序,未检测到核酸内切酶、核糖核酸酶或切口活性。
不存在核酸酶:使用可作为核酸酶底物的各种核酸检测水。根据当前质量程序,未检测到核酸内切酶、核糖核酸酶或切口活性。
準備報告
储存条件(工作溶液):将工作溶液于 2 至 8 °C 下短期储存(,例如 1 周)。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
LightCycler is a registered trademark of Roche
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Medecine et maladies infectieuses, 44(3), 117-122 (2014-03-13)
We had for aim to determine the epidemiology of meningeal and lung invasive infections due to Streptococcus pneumoniae in Burkina Faso. We screened for S. pneumoniae with the usual bacteriology techniques and with real time polymerase chain reaction (rt-PCR) in 7917
Journal of laboratory automation, 21(1), 166-177 (2015-09-06)
Acoustic liquid handling uses high-frequency acoustic signals that are focused on the surface of a fluid to eject droplets with high accuracy and precision for various life science applications. Here we present a multiwell source plate, the Echo Qualified Reservoir
PloS one, 10(7), e0132954-e0132954 (2015-07-15)
More than two decades after its discovery, contaminant microbial DNA in PCR reagents continues to impact the sensitivity and integrity of broad-range PCR diagnostic techniques. This is particularly relevant to their use in the setting of human sepsis, where a
商品
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.