Merck
G418-RO
Roche
G-418溶液
solution, =98% (TLC), suitable for transfection
别名:
G 418 二硫酸盐 溶液, O-2-氨基-2,7-二脱氧-Δ-甘油-α-Δ-葡萄吡喃庚糖基[1->4]-O-3-脱氧-4C-甲基-3-[甲基-氨基]-β-L-阿拉伯吡喃糖基-Δ-链霉胺,二硫酸盐, 新霉素, 抗生素G418
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
分子量:
692.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.28
品質等級
化驗
98% (TLC)
形狀
solution
分子量
692.7 Da
包裝
pkg of 100 ml (04727894001 [5 x 20 ml, equivalent to 5 g])
pkg of 20 mL (04727878001 [equivalent to 1 g])
製造商/商標名
Roche
濃度
50 mg/mL
技術
transfection: suitable
抗生素活性譜
protozoa
作用方式
protein synthesis | inhibits
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI 密鑰
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
G-418二硫酸盐,即O-2-氨基-2,7-二脱氧-δ-甘油-α-δ-葡萄吡喃庚糖基[1->4]-O-3-脱氧-4C-甲基-3-[甲基-氨基]-β-L-阿拉伯吡喃糖基-δ-链霉胺, 可在转染实验中作为主要的筛选试剂。该抗生素在真核细胞中可干扰80S核糖体功能并阻断蛋白质合成。将新霉素抗性基因转入细胞可以赋予对G418的抗性,从而使细胞能够在含有G418的培养基中生长。
應用
G-418溶液用于筛选稳定转染新霉素抗性基因(neo)的真核细胞,并维持抗性细胞表型(neor)。
G-418还用于去除混合培养物中污染的成纤维细胞。
生化/生理作用
作用机制:G418可通过抑制70S和80S核糖体的合成来阻止多肽合成和蛋白质延伸。
抗菌谱:G418可选择经iNOS启动子构建体和新霉素抗性基因稳定转染的细胞,并显示出对原生动物和蠕虫的活性。
特點和優勢
  • 方便即用的无菌过滤溶液——节省宝贵的时间和精力,避免由粉末制备无菌工作储液时的人工差错。
  • 稳定的质量和效能——抗性细胞筛选能力无批次间差异。
  • 功能经细胞培养试验验证——确保有效性。
  • 超纯,由薄层色谱和微生物学分析证明——可以更少的抗生素带来更大的筛选压力。无污染物意味着毒性极低。
  • 高性价比,筛选菌落稳定性高。
内容物
G-418水溶液,892 μg/mg,0.2μm孔径滤膜过滤
品質
纯度:= 98%,薄层色谱法(TLC)。
功能测试:细胞培养。
準備報告
工作浓度:随细胞类型变化,必须实验确定G-418的最佳使用浓度。
活性用量:>700μg/mg
推荐的细胞培养浓度:必须实验确定G-418的最佳使用浓度;根据使用的细胞种类,在100μg/ml—1mg/ml之间。
比旋度:104°- 121°,水(干重,USP XXII法)
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Tobias Koschubs et al.
The Biochemical journal, 442(3), 483-494 (2011-12-03)
Hepsin is a type II transmembrane serine protease that is expressed in several human tissues. Overexpression of hepsin has been found to correlate with tumour progression and metastasis, which is so far best studied for prostate cancer, where more than
商品
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
抗生素杀灭曲线是一项剂量响应实验,通过逐渐增大施加在哺乳动物细胞中的备选抗生素剂量进行测定。