Merck
11636103001
Roche
PCR预混液
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase), sufficient for 200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
别名:
PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
用途
sufficient for 200 reactions
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase)
品質等級
特點
dNTPs included
hotstart: no
包裝
kit of 1 (2 components)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
一般說明
PCR预混液包含执行标准PCR所需的所有试剂。必须添加的是模板DNA、引物和所需量的水。PCR预混液含有的MgCl2固定浓度为1.5 mM。然而,可额外添加MgCl2以获得更高浓度。PCR预混液产生的PCR产物是3′-A单突出产物。因此,可以应用T/A克隆。
PCR预混液在+2至+8℃下稳定,可立即进行PCR,无需耗费时间解冻试剂。
常规检测具有中等大小的扩增子和50%的GC含量。Taq DNA聚合酶没有校对或热启动功能。它在+75℃和pH 9条件下活性最佳。5′ → 3′ DNA聚合酶没有3′ → 5′核酸外切酶活性。热稳定酶是单链多肽,分子量约为95 kD。
不含限制性内切核酸酶:
最初从水生栖热菌BM分离的酶没有Taq I限制性核酸内切酶活性。
應用
可以使用PCR预混液代替单试剂Taq DNA聚合酶,或代替PCR Core试剂盒用于几乎所有简单的常规聚合酶链反应应用。唯一的局限是样品体积不得超过总反应体积的一半。PCR master混合物可用于:
  • 常规PCR
  • RT-PCR
  • 其他引物延伸反应,例如测序和标记
特點和優勢
  • 结果重现性可靠:
批次间一致性高。
  • 便利性:
添加模板和引物只需要两次移液步骤。
  • 防止PCR过载:
dUTP掺入与尿嘧啶-DNA糖基化酶的组合可防止PCR交叉污染。
  • 可立即使用:
预混液可在+2至+8℃储存。
包裝
1个试剂盒包含2种组分。
品質
每批使用λDNA进行PCR检测。根据现行的质量控制程序,每批还需检测不含核酸外切酶和核酸内切酶,并检测切割活性。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利及其对应的美国境外专利声明保护。购买本产品,即相当于依照境外专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品仅用于购买者内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。</ br>买方须知:有限许可证<br />本产品的使用受到美国专利No. 6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品仅用于购买者内部的研究用途。 未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者的活动结果。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 关于从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • PCR Master Mix (10 vials) 2x concentrated
  • Water, PCR Grade (5 vials)
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nury N Olaya-Galán et al.
PloS one, 16(9), e0257492-e0257492 (2021-09-22)
Viruses have been implicated in cancer development in both humans and animals. The role of viruses in cancer is typically to initiate cellular transformation through cellular DNA damage, although specific mechanisms remain unknown. Silent and long-term viral infections need to
Y J Borrell et al.
Biochemistry and molecular biology education : a bimonthly publication of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 44(5), 450-462 (2016-06-10)
A Citizen Science approach was implemented in the laboratory practices of Genetics at the University of Oviedo, related with the engaging topic of Food Control. Real samples of food products consumed by students at home (students as samplers) were employed
Cemalettin Bekpen et al.
Genome research, 22(6), 1050-1058 (2012-03-16)
The LRRC37 gene family maps to a complex region of the human genome and has been subjected to multiple rounds of segmental duplication. We investigate the expression and regulation of this gene family in multiple tissues and organisms and show
商品
Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents for reducing the error rate of Taq DNA polymerase and PCR selection guide.
用于降低Taq DNA聚合酶错误率的罗氏聚合酶链反应(PCR)试剂和PCR选择指南。
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.