产品名称
水,DEPC-处理,分子生物学级, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
clear
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
異物活動
DNase, RNase, proteases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用焦碳酸二乙酯(DEPC)处理的无菌过滤水。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
无菌、经DEPC处理的H₂O。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
其他客户在看
商品
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.