形狀
tablet
用途
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
包裝
vial of 25 tablets
製造商/商標名
Roche
技術
tissue processing: suitable
溶解度
water: soluble
儲存溫度
2-8°C
一般說明
由于这些片剂的优化组成,它们具有出色的抑制效果,并利非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。
cOmplete,Mini蛋白酶抑制剂片剂含有EDTA,以及不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。
特異性
應用
cOmplete Mini含有可逆及不可逆的蛋白酶抑制剂。因此,我们推荐将cOmplete Mini加入至所有的储备缓冲液以及正常用蛋白酶抑制剂进行保护的溶液,而不仅是在起始的纯化步骤。
cOmplete Mini含有EDTA(1片可产生10 ml的1 mM EDTA溶液)。因此,提取缓冲液不应当含有二价阳离子如Ca2+,Mg2+,或Mn2+,否则对于金属蛋白酶的抑制可能会不完全。如果目标蛋白是通过IMAC(固相金属亲和色谱)纯化的,例如,多聚His标签的重组蛋白,ETDA必须在色谱前被去除(如,通过透析。
或者,可使用不含EDTA的cOmplete Mini。这些片剂与cOmplete Mini相同,只是不含ETA或其他螯合剂。
cOmplete Mini片剂可在小的提取体积(最高达10 ml)中进行蛋白水解酶活性的抑制。如果需要抑制更大体积的(最多50 ml)蛋白水解活性,我们建议使用其他的cOmplete产品。cOmplete片剂的组成与cOmplete Mini片剂相同,因此二者可获得可比的结果。
成分
- 裂解胶质瘤肿瘤样品的裂解缓冲液
- 心脏组织均质化的放射免疫沉淀(RIPA)蛋白提取缓冲液
- 视网膜神经节细胞均质化的重悬缓冲液
特點和優勢
- 易于使用:只需将速溶片加入到您的缓冲液中即可。
- 完善的保护:立即保护您的蛋白质免受广泛的蛋白酶的降解。
- 灵活性:几乎能够保护任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
- 安全性:选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
- 适用于IMAC纯化:使用cOmplete组氨酸标记纯化树脂,纯化多组氨酸标记的蛋白质。
包裝
成分
品質
外觀
準備報告
工作溶液:制备工作溶液
一片cOmpleteMini蛋白酶抑制剂片剂足以抑制10 ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应每7 ml提取缓冲液使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(7X浓度)。
储备溶液(7X浓度)
将一片cOmplete Mini片剂溶于1.5 ml蒸馏水或1.5 ml 100mM磷酸盐缓冲液,pH7.0。
储备条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
重構
其他說明
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.