Merck
04942086001
Roche
Dispase ® I(中性蛋白酶,I 级)
lyophilized, ≥10 units/mg protein (20 U/vial (37 °C, casein as substrate, pH 7.5)), optimum pH 6.0-8.5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.21
生物来源
Bacillus polymyxa
质量水平
表单
lyophilized
比活
≥10 units/mg protein (20 U/vial (37 °C, casein as substrate, pH 7.5))
包装
pkg of 10 × ~2 mg
制造商/商品名称
Roche
浓度
0.6-2.4 U/mL
技术
tissue processing: suitable
颜色
white
最佳pH
6.0-8.5
溶解性
water: soluble
应用
life science and biopharma
sample preparation
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
相关类别
一般描述
分散酶是一种中性、速效、温和的蛋白酶,可将完整的表皮与真皮分开。它还将培养的完整上皮细胞与基质分离。它裂解基底膜区,使上皮细胞保持完整。
特异性
分散酶® 是一种非特异性金属蛋白酶。
应用
分散酶® 用于制备来自多种不同组织和器官的细胞。 该酶已被证明是一种快速、有效但温和的试剂,用于破坏组织的细胞外基质,以释放单细胞用于细胞培养(原代细胞培养)或收获已在培养物中的细胞以转移至新基质(二次培养)。此外,其还可用于防止悬浮培养细胞的不必要聚集。
特点和优势
  • 快速、有效、温和的试剂,可释放完整细胞
  • 维持细胞膜完整性
  • 非哺乳动物来源-无支原体和动物病毒污染
  • 对温度、pH 值和血清成分干扰的影响非常稳定
  • 易被螯合剂或稀释液灭活
  • 提供更高的活性和便利性
内容
10 瓶,每瓶约 2 mg(= 20U/瓶)。
产品规格
酶活性: = 10U/mg(+ 37°C,底物为酪蛋白,pH 7.5)
抑制剂: EDTA,EGTA,Hg 2 + ,其他重金属。分散酶不被血清抑制。
单位定义
一个单位是在测定条件 (pH 7.5,+37 °C) 下 1 分钟内从对应于 1 μmol (181 μg) 酪氨酸的酪蛋白中释放出叶酸阳性氨基酸和肽的酶活性。
分散酶®的 RAS 单位与日本文献中引用的 RAS 单位(1,000 至 2,000 分散酶®单位/ml 的浓度并不少见)的实际比较表明,1 个罗氏分散酶® I 应用科学单位约等于 416 个日本分散酶单位®
1 个单位的罗氏应用分散酶®等于 181 个蛋白酶单位 (PU),以 pH 7.5 和 + 37°C 下相当于每分钟每毫升 1 μg 酪氨酸的氨基酸释放量测量。
外形
白色冻干粉,冻干前通过 0.2 μm 过滤m 孔径膜
制备说明
激活剂:最适 Ca2+ 浓度为 2 mm,酶制剂中含有足够的 Ca2+,以达到最佳活性。
工作浓度: 0.6~2.4 U/mL
工作溶液:贮备液和工作溶液的制备:
为制备 10 mg/mL 贮备液,将冻干分散酶® I 酶溶于 HEPES 缓冲盐水 (50 mM HEPES/KOH pH 7.4,150 mM NaCl) 中。为制备工作液,用分离细胞的培养基稀释上述贮备液,最终浓度为 0.6-2.4 U/mL。请注意,不建议浓度高于 2.4 U/mL。为获得最佳结果,使用 0.22μm 过滤器膜。
储存条件(工作溶液):-15°C 至-25°C
复溶贮备液在 2 ~ 8°C 下可稳定保存 2 周。储存长达 2 个月时,贮备液应等分冷冻。避免反复冻融。
用 PBS 稀释的工作液在 2~8°C 可稳定保存 3 天。
储存及稳定性
2至8 °C储存。(干燥储存!)
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Katrin Hack et al.
PloS one, 7(5), e37097-e37097 (2012-05-19)
We have previously shown that peroxisome proliferator activating receptor ß/δ (PPAR β/δ is overexpressed in psoriasis. PPAR β/δ is not present in adult epidermis of mice. Targeted expression of PPAR β/δ and activation by a selective synthetic agonist is sufficient
Arvydas Maminishkis et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (45)(45), doi:10-doi:10 (2010-11-19)
We have developed a cell culture procedure that can produce large quantities of confluent monolayers of primary human fetal retinal pigment epithelium (hfRPE) cultures with morphological, physiological and genetic characteristics of native human RPE. These hfRPE cell cultures exhibit heavy
Monika Haemmerle et al.
Diabetes, 62(7), 2509-2529 (2013-02-21)
Type 2 diabetes is associated with microvascular damage that causes frequent infections in the skin and chronic ulcers as a result of impaired wound healing. To trace the pathological changes, we performed a comprehensive analysis of lymphatic vessels in the
K S Stenn et al.
The Journal of investigative dermatology, 93(2), 287-290 (1989-08-01)
Dispase, a neutral protease isolated from culture filtrates of Bacillus polymyxa, has proven to be a rapid, effective, but gentle agent for separating intact epidermis from the dermis and intact epithelial sheets in culture from the substratum. In both cases
相关内容
胶原酶指南。胶原酶是一种可分解将动物组织结合在一起的天然胶原的酶,由多种微生物和不同的动物细胞产生。
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.