生物来源
sheep
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
lyophilized
包装
pkg of 1 mg
制造商/商品名称
Roche
技术
ELISA: 2-4 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-1 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
同位素/亚型
IgG1
储存温度
2-8°C
一般描述
抗地高辛,Fab 片段是来自多克隆抗地高辛抗体的 Fab 片段。抗地高辛 Fab 片段优先使用轻链特异性抗绵羊结合物进行二次检测。
洋地黄毒苷是一种半抗原,可用于标记核酸和检测系统。
特异性
来自绵羊的多克隆抗体对地高辛和地高辛具有特异性,与其他类固醇(如人雌激素和雄激素)无交叉反应性。
应用
抗地高辛 Fab 片段优先使用轻链特异性抗绵羊结合物进行二次检测。
使用抗地高辛、Fab 片段检测地高辛标记化合物,其中使用:
使用抗地高辛、Fab 片段检测地高辛标记化合物,其中使用:
- ELISA
- 免疫组织细胞化学
- 原位杂交
- 免疫印迹
- 流动细胞构建。
特点和优势
地高辛配基和地高辛特异性。
序列
因为多克隆抗体没有测序,所以 Fab 片段中氨基的编号未知。但是根据经验,全长抗体平均含有约 80 个氨基。
制备说明
工作浓度:抗体的工作浓度取决于应用和底物。以下浓度应作为指导:
储存条件(工作液): 稀释的抗体在 2 ~ 8℃ 下可稳定 12 小时。
始终新鲜准备!
- ELISA:2~4μg/ml
- 免疫组织细胞化学:0.5~1μg/ml
- 原位杂交 :0.2~0.4μg/ml
- 免疫印迹:0.5~2μg/ml
储存条件(工作液): 稀释的抗体在 2 ~ 8℃ 下可稳定 12 小时。
始终新鲜准备!
重悬
加入 1 mL PBS 达到 1 mg/mL 的终浓度。每次使用前以 10,000 rpm 离心复溶抗体 5 分钟,并小心从表面吸取所需量。
分析说明
制备:地高辛免疫后,通过离子交换色谱法纯化绵羊 IgG。通过免疫吸附分离特异性 IgG。木瓜蛋白酶消化后得到的 Fab 片段通过凝胶过滤纯化并冻干。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Action of thyrocalcitonin on Paget's osteodystrophy
Bompani R, et al.
Giornale di gerontologia, 18(8), 720-734 (1970)
Granule formation of elongator-specific methionine transfer RNA caused by X-ray irradiation in non-small lung carcinoma cell line (NCl-H1299)
Katano A, et al.
Bioimages, 25, 1-6 (2017)
Annealing helicase HARP closes RPA-stabilized DNA bubbles non-processively
Burnham DR, et al.
Nucleic Acids Research, 45(8), 4687-4695 (2017)
Daniel J Jackson et al.
Autophagy, 10(3), 408-415 (2013-12-18)
Representatives of all major metazoan lineages form biominerals. The molecular mechanisms that underlie this widespread and evolutionarily ancient ability are gradually being revealed for some lineages. However, until a wider range of metazoan biomineralization strategies are understood, the true diversity
Véronique Van De Bor et al.
Development (Cambridge, England), 148(4) (2021-02-03)
Basement membranes (BM) are extracellular matrices assembled into complex and highly organized networks essential for organ morphogenesis and function. However, little is known about the tissue origin of BM components and their dynamics in vivo Here, we unravel the assembly
商品
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.