製造商/商標名
Roche
儲存溫度
room temp
一般說明
cOmplete™ Lysis-M哺乳动物细胞蛋白提取试剂含有一种温和的即用型清洁剂(溶于25mM bicine缓冲液,pH 7.6),可高效地溶解哺乳动物细胞,无需刮擦、超声处理或冷冻-解冻循环。从培养的哺乳动物细胞的细胞质和细胞核中温和地提取蛋白必须使用这种试剂。这种试剂盒得到的蛋白质产量比三次冷冻-解冻循环的产量高20到25%,比2分钟超声处理(50%脉冲)高20%左右。提取的蛋白质可以进一步纯化,或者在下游应用中进行分析。在室温下短短5分钟即可实现哺乳动物细胞的高效溶解。
包含在试剂盒中的这种即用型 cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Cocktail Tablets其功能已经通过试剂盒′s Lysis-M 试进行优化。cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets a可抑制广谱的丝氨酸、半胱氨酸、金属蛋白酶以及钙蛋白酶。cOmplete™ Lysis-M 试剂有助于提取蛋白,并同时在初始提取步骤中抑制蛋白酶的活性。Omplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。
包含在试剂盒中的这种即用型 cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Cocktail Tablets其功能已经通过试剂盒′s Lysis-M 试进行优化。cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets a可抑制广谱的丝氨酸、半胱氨酸、金属蛋白酶以及钙蛋白酶。cOmplete™ Lysis-M 试剂有助于提取蛋白,并同时在初始提取步骤中抑制蛋白酶的活性。Omplete™ Mini Protease Inhibitor Tablets含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。
應用
Lysis-M试剂可兼容多种不同的应用:
注意: cOmplete™ Mini 片剂(包含在试剂盒中)含有 EDTA(乙二胺四乙酸)。如果要用IMAC(固定化金属螯合亲和色谱)纯化目标蛋白,如多聚组氨酸标记重组蛋白,则必须在色谱之前去除EDTA(例如通过透析)。或者,也可以使用不含EDTA的cOmplete ™Lysis-M产品。
- 报告基团检测(如β半乳糖苷酶、荧光素酶、氯霉素乙酰转移酶)
- 免疫检测(如Western blot、ELISA、RIA)
- 蛋白检测(如蛋白激酶A、蛋白激酶C和酪氨酸激酶)
- 蛋白纯化
注意: cOmplete™ Mini 片剂(包含在试剂盒中)含有 EDTA(乙二胺四乙酸)。如果要用IMAC(固定化金属螯合亲和色谱)纯化目标蛋白,如多聚组氨酸标记重组蛋白,则必须在色谱之前去除EDTA(例如通过透析)。或者,也可以使用不含EDTA的cOmplete ™Lysis-M产品。
特點和優勢
- 保留蛋白质结构,因为试剂不会变性或改变蛋白质。
- 节约成本,一种产品可以抑制多种蛋白酶。
- 节省步骤,因为提取的蛋白可直接用于多种下游过程。
包裝
1个试剂盒包含2片。每片足够用于10mL提取物。可裂解多达100g的哺乳动物细胞。
準備報告
既定用途:对来自哺乳动物细胞的可溶性蛋白的同时提取和保护。
样品材料:培养中的哺乳动物细胞(如Cos-7细胞,在汇合时收集)。
所需时间:5分钟(室温下的细胞裂解)。
提取次数:20(每次10 ml)。
可有效应对:丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、金属蛋白酶。
注意:每片cOmplete Mini片剂经浓缩可足够用于抑制10 ml提取物中的蛋白酶。
样品材料:培养中的哺乳动物细胞(如Cos-7细胞,在汇合时收集)。
所需时间:5分钟(室温下的细胞裂解)。
提取次数:20(每次10 ml)。
可有效应对:丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、金属蛋白酶。
注意:每片cOmplete Mini片剂经浓缩可足够用于抑制10 ml提取物中的蛋白酶。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Lysis-M Reagent for protein extraction from mammalian cells
- cOmplete Mini Protease Inhibitor Cocktail Tablets supplied in EASYpacks
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Journal of proteome research, 7(6), 2215-2221 (2008-04-17)
Ongoing optimization of proteomic methodologies seeks to improve both the coverage and confidence of protein identifications. The optimization of sample preparation, inclusion of technical replicates (repeated instrumental analysis of the same sample), and biological replicates (multiple individual samples) are crucial
商品
cOmplete™ Lysis-M Inhibitor: Low protein concentration in lysate