推荐产品
用途
sufficient for 25 reactions (100 pmol oligonucleotide per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
品質等級
製造商/商標名
Roche
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
一般說明
應用
- Northern印迹杂交检测
- 原位杂交 (ISH)。
- 荧光原位杂交 (FISH)。
特點和優勢
- 由于掺入了几种DIG核苷酸,因此杂交探针非常敏感
- 由于寡核苷酸具有小分子量,可用于快速杂交动力学
- 单链探针,在杂交过程中不会复性
- 可以根据实验设计序列
- 特别适用于原位杂交;由于寡核苷酸具有小分子量,因此易于扩散到固定的组织和细胞中。
包裝
原則
準備報告
在一种标准的标记反应中,最多可应用100 pmol寡核苷酸(1μg 30聚体寡核苷酸)。
儲存和穩定性
其他說明
仅试剂盒组分
- Reaction Buffer 5x concentrated
- CoCl<SUB>2</SUB> Solution 25 mM
- DIG-dUTP Solution 1 mM
- dATP Solution 10 mM
- Recombinant Terminal Transferase 400 U/μl
- Control Oligonucleotide, unlabeled 20 pmol/μl
- Oligonucleotide, DIG-dUTP/dATP tailed 2.5 pmol/μl
- Control DNA 0.25 mg/ml
- Glycogen Solution 20 mg/ml
- DNA Dilution Buffer, 50 μg/ml fish sperm DNA
- Poly(A) Solution 10 mg/ml
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。