推荐产品
用途
sufficient for 25 labeling reactions (100 pmol of oligonucleotides per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
品質等級
製造商/商標名
Roche
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
, Aligned
運輸包裝
dry ice
一般說明
應用
DIG标记寡核苷酸已用于多种杂交技术:
- 斑点/狭缝印迹
- 菌落/斑块杂交
- Southern印迹/Northern印迹
- 原位杂交
特點和優勢
- 由于寡核苷酸具有小分子量,可用于快速杂交动力学
- 单链探针,在杂交过程中不会复性
- 可以根据实验设计序列
- 特别适用于原位杂交;由于寡核苷酸具有小分子量,因此易于扩散到固定的组织和细胞中
包裝
品質
原則
準備報告
工作浓度:寡核苷酸:100 pmol
在一次标准标记反应中,最多能够标记100pmol(一个30聚体为1 μg)寡核苷酸。
样品材料
长度为14至100个核苷酸的寡核苷酸,经过HPLC或凝胶电泳纯化
儲存和穩定性
其他說明
仅试剂盒组分
- Reaction Buffer 5x concentrated
- CoCl<sub>2</sub> Solution 25 mM
- DIG-ddUTP Solution 1 mM
- Recombinant Terminal Transferase 400 U/μl
- Control Oligonucleotide, unlabeled 20 pmol/μl
- Oligonucleotide, DIG-ddUTP labeled 2.5 pmol/μl
- Control DNA, 2.5 pmol/μl pUC 18 DNA, supercoiled
- Glycogen Solution 20 mg/ml
- DNA Dilution Buffer, 50 μg/ml fish sperm DNA
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。