主要文件
XX1012502
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃底座和塞子
25 mm, Glass frit support
别名:
Millipore真空底座, 过滤玻璃底座
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone stopper (parylene treated)
技术
vacuum filtration: suitable
直径
25 mm
过滤面积
2.5 cm2
配件
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
应用
filtration
运输
ambient
相关类别
一般描述
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃底座和塞子,25 mm,玻璃熔块支撑
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 25 mm玻璃微量分析过滤器支架套件的附件。