主要文件
XX1012530
Millipore
Millipore玻璃微量分析过滤器支架-试剂盒
25 mm, Stainless steel screen membrane support, 15mL Funnel
别名:
Millipore过滤器支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel support (for screen filter; removable)
技术
vacuum filtration: suitable
高度
15.2 cm (6 in.)
直径
2.5 cm (0.98 in.)
过滤器直径
25 mm
过滤面积
2.5 cm2
漏斗容量
15 mL
配件
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
应用
filtration
相容性
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
运输
ambient
相关类别
一般描述
Millipore微量分析用玻璃换膜过滤器-套件
25 mm,不锈钢支撑网,15 mL漏斗
Millipore微量分析用玻璃换膜过滤器用于真空过滤小体积液体样品,以进行颗粒物或生物污染分析。
本品是包含以下物品的套件:
(目录号-说明)
XX1012514-Millipore玻璃漏斗,15 mL,25 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1012503-Millipore弹簧夹,25 mm,铝制
XX1012532- Millipore玻璃底座和塞子,25 mm,用于与不锈钢支撑网一起使用,提供筛网
ALIGNED05-Millipore对准基准,25 mm,5/PK
特征&优点:
•体积刻度清楚地表明样品体积
•过滤器支架可采用熔块玻璃或不锈钢
应用:
污染分析(不适用于厚预过滤器或易燃液体)
原理
真空