主要文件
XX1012500
Millipore
Millipore玻璃微量分析过滤器支架-试剂盒
25 mm, Glass frit membrane support, 15mL Funnel
别名:
Glass filter holder, Millipore filter assembly
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
技術
vacuum filtration: suitable
高度
15.2 cm (6 in.)
直徑
2.5 cm (0.98 in.)
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
2.5 cm2
漏斗容量
15 mL
接頭
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
應用
filtration
相容性
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃微量分析过滤器支架-套件
25 mm,玻璃熔块膜支撑,15 mL漏斗
Millipore玻璃微量分析过滤器支架设计用于真空过滤小体积液体样品,以进行颗粒物或生物污染分析。
该产品是包含以下各物品的套件:
(目录号-说明)
XX1012514-Millipore玻璃漏斗,15 mL,25 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1012503-Millipore弹簧夹,25 mm,铝制
XX1012502-Millipore玻璃底座和塞子,25 mm,玻璃熔块支撑
ALIGNED25-Millipore对准导向器,25 mm,5/PK
特征 & 优点:
•体积刻度清楚地表明样品体积
•过滤器支架可采用熔块玻璃或不锈钢
应用:
污染分析(不适用于厚预过滤器或易燃液体)
原則
真空