材料
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
品質等級
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
製造商/商標名
Swinnex®
參數
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
技術
pressure filtration: suitable
長度
3.5 cm
直徑
1.7 cm
過濾器直徑
13 mm
過濾面積
0.7 cm2
預濾器直徑
10 mm , thick depth prefilter
孔徑
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
應用
filtration
相容性
for use with Sterifil Aseptic System
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
特点 & 优势:
•提供三种尺寸,适用于各种处理量
•可在高压灭菌器中放置过滤器以进行无菌过滤
SX0001300 Swinnex 换膜过滤器,13 mm
SX0002500 Swinnex 换膜过滤器,25 mm
SX0004700 Swinnex 换膜过滤器,47 mm
更换零件
SX0001301 13 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
SX0002501 25 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
XX2702510 支撑网,25 mm,聚丙烯
XX1104715 支撑网,47 mm,聚丙烯
XX1104707 Swinnex 47 mm 换膜过滤器用硅胶O-型圈(5-329)
SX0004701 Swinnex 47 mm 换膜过滤器的底座O型圈,硅胶
SX00047RK Swinnex 47 mm 换膜过滤器的替换组件
應用
原則
準備報告
可装有过滤器进行高压灭菌
法律資訊
其他客户在看
商品
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.