蒸汽密度
3.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
41 mmHg ( 21 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
745 °F
expl. lim.
6 %
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
pH值
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -12 °C
溶解度
0.56 mg/L
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
紫外吸收
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
準備報告
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup