材料
PVDF membrane
modified acrylic housing
品質等級
描述
Female Luer-Lok/Male Luer slip
無菌
γ-irradiated
sterile
產品線
Millex®
特點
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
包裝
pk of 50
製造商/商標名
Millex® SLVVR33RS
參數
≥25 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技術
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
容積
100 mL
顏色
yellow
基質
Durapore®
孔徑
0.1 μm
輸入
aqueous solution(s)
tissue culture medium
起泡點
≥73 psi, water
接頭
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
相关类别
一般說明
Millex® 无菌针式过滤器是对有机溶剂、水溶液或空气/气体进行灭菌的理想选择。许多样品制备方法都指定使用Millex过滤器,原因是它们无以伦比的质量及一致性。Millex过滤器不仅具有最小的滞留体积和较快的流速,而且还能耐受较高的工作温度,并与多种样品和溶剂化学相容,对可提取杂质的漏滤率很低。Millex过滤器是在自动控制的环境中按照最高质量标准生产的。无菌器械附有质量证书,所选器械标记用于医疗用途。
應用
直径 33 mm 的无菌针筒式过滤器,配 0.1 μm 孔径亲水性 PVDF 滤膜。每包50个
组织培养基、蛋白质溶液或水溶液的灭菌超低蛋白结合
特點和優勢
特点 & 优点:
对水溶液、有机溶剂和气体进行灭菌,过滤高价值蛋白质或小分子成分
- 根据膜类型、外壳和验证等级定制各种应用
- 专用过滤器单元可保护血液透析传感器免受血液和水分的侵害,并用于真空管线保护
- 低浸提物和低吸收膜可最小化样品损失
- 更快的流速和更高的工作压力用于高性能需求
对水溶液、有机溶剂和气体进行灭菌,过滤高价值蛋白质或小分子成分
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:无菌过滤
- 预期用途:少量水溶液的灭菌
- 使用说明:请参阅《Millex® 针式过滤器用户指南》中的使用说明部分
- 储存说明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
在受限制的国家中,该项目直接替代了SLVV033RS和SLVVM33RS。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany