主要文件
MPPVICPK1
Milli-Q
Optimizer 0.1 μm过滤器
Optimized to deliver ultrapure water for trace elemental analysis.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
polypropylene filter
质量水平
特点
elemental trace analysis
包装
pkg of 1 unit
孔径
0.1 μm pore size
相容性
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
运输
ambient
一般描述
Optimizer 0.1μm最终过滤器是实验室水纯化耗材,可专门去除超纯水中的痕量颗粒。
应用
与Milli-Q ®IQ元素和Q-POD®元素纯化设备一起使用,这些纯化设备旨在提供适用于痕量和超痕量元素分析的(包括ICP-MS、GF-AAS和痕量IC)的超纯水。
特点和优势
  • 根据半导体行业采用的清洁标准制造。
  • 该过滤器确保超纯水中不会释放任何颗粒。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany