文件
ZFRE012FC
Milli-Q
带CO2 捕集器的通气过滤装置(12")
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
别名:
通气过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
材料
(CO2 trap: Soda lime)
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
品質等級
特點
Advanced protection against airborne contaminants.
包裝
pkg of 1 unit
參數
30 L/min air flow rate
電阻係數
≥1 MΩ-cm
高度
30.8 cm (12.13 in.)
直徑
7 cm (2.76 in.)
殼架直徑
72 mm (2.8 in.)
殼架長度
311 mm (12.2 in.)
總長度
327 mm (12.9 in.)
孔徑
1 μm filter
相容性
for use with Milli-Q® SDS
for use with Product Milli-Q® tanks
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带CO2 捕集阱的通气过滤器旨在保护高度敏感的纯水储水免受环境中可能的污染物影响。 这些污染物主要来自实验室大气环境,包括二氧化碳、颗粒、微生物和挥发性有机化合物。
当二氧化碳溶于水时,会形成碳酸氢根和碳酸根离子。这一反应增加纯水的离子含量,影响纯水质量。通气过滤器可显着减少进入储水罐的大气有机物和离子污染物。
为获得最佳效果,每年必须更换一次通气过滤器。
應用
用于纯水SDS储水罐。
特點和優勢
  • 活性炭吸附挥发性有机化合物。
  • 苏打-石灰床去除二氧化碳。
  • 膜滤器截留颗粒和细菌。
  • 通气过滤器安装在SDS容器前面的内置支架中,安装操作简单。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1